Learn More
(R)-(-)-1,1'-binaftol-2,2'-bis(trifluorometanosulfonato), 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10742495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742495 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10285901 1 g Frasco de vidrio 1 g
10664082 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10742495
Marca: Thermo Scientific Acros 350432500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 126613-06-7
Fórmula molecular C22H12F6O6S2
Peso molecular (g/mol) 550.44
Número MDL MFCD00274615
Clave InChI OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, s-+-1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl bis trifluoromethane sulphonate, s-+-1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, 1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-bi 2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---binol-tf2
PubChem CID 389883
Nombre IUPAC [1-[2-(trifluorometilsufoniloxi)naftalen-1-il]naftalen-2-il] trifluorometanosulfonato
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1, 1'-Binaphthol-2, 2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80°C to 85°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3SO3C10H6-)2
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica - 149.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Rotación específica -149
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.