Learn More
(R)-(-)-1,1'-Bi(2-naftol) bis(trifluorometanosulfonato), 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15445726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad unitSize
15445726 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15445726
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60401.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate)
CAS 126613-06-7
Punto de fusión 82°C to 85°C
Fórmula molecular C22H12F6O6S2
Número MDL MFCD00274615
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 4282753
Sinónimo r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, s-+-1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl bis trifluoromethane sulphonate, s-+-1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, 1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-bi 2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---binol-tf2
Clave InChI OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Rotación óptica −146° (c=1 in Chloroform)
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato de 2'-(trifluorometanosulfoniloxi)-[1,1'-binaftalen]-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 550.44
PubChem CID 389883
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.45
Porcentaje de pureza 97%