missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Quizartinib

Descripción
Quizartinib is a highly potent FMS-like receptor tyrosine kinase-3 (FLT3) inhibitor (Kd = 1.6 nM, IC50 = 0.56 nM in MV4-11 cell proliferation assay). Displays >10-fold selectivity for FLT3 over panel of 400 kinases. Inhibits FLT3 activity and displays antitumor properties in a mouse MV4-11 tumor xenograft model.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C29H32N6O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 560.67 |
| Tipo de producto | Inhibitor |
| Pureza | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?