missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quizartinib, MedChemExpress

Código de producto. 16461056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461056 200 mg 200 miligramos
16486056 100 mg 100 miligramos
16475468 10 mg 10 miligramos
16451647 50 mg 50 miligramos
16428187 5 mg 5 miligramos
16401656 500 mg 500 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461056

Marca: Medchem Express HY13001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Quizartinib (AC220) is an orally active, highly selective and potent second-generation type II FLT3 tyrosine kinase inhibitor, with a Kd of 1.6 nM. Quizartinib inhibits wild-type FLT3 and FLT3-ITD autophosphorylation in MV4-11 cells with IC50s of 4.2 and 1.1 nM, respectively. Quizartinib can be linked to the VHL ligand via an optimized linker to form a PROTAC FLT3 degrader. Quizartinib induces apoptosis.

Quizartinib (AC220) is an orally active, highly selective and potent second-generation type II FLT3 tyrosine kinase inhibitor, with a Kd of 1.6 nM. Quizartinib inhibits wild-type FLT3 and FLT3-ITD autophosphorylation in MV4-11 cells with IC50s of 4.2 and 1.1 nM, respectively. Quizartinib can be linked to the VHL ligand via an optimized linker to form a PROTAC FLT3 degrader. Quizartinib induces apoptosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Quizartinib
CAS 950769-58-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32N6O4S
Cantidad 200 mg
Sinónimo AC220
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (58.86 mM)
SMILES O=C(NC1=NOC(C(C)(C)C)=C1)NC2=CC=C(C=C2)C3=CN4C(SC5=CC(OCCN6CCOCC6)=CC=C45)=N3
Peso molecular (g/mol) 560.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.67
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.