Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Quintix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15356811 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
412
612
1102
2101
2102
3102
5100
5101
5102
6101
6102
Capacidad:
410 g
610 g
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
Legibilidad:
10 mg
100 mg
1 g
Linealidad:
1 g
20 mg
200 mg
30 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad Legibilidad Linealidad unitSize
15356811 6101 6,1 kg 100 mg 30 mg 1 unidad
13512990 5100 5,1 kg 1 g 1 g 1 PCS
13542980 5102 5,1 kg 10 mg 20 mg cada uno
13592980 612 610 g 10 mg 20 mg cada uno
15376811 2101 2,1 kg 100 mg 30 mg 1 unidad
15386811 412 410 g 10 mg 30 mg 1 unidad
15366811 6102 6,1 kg 10 mg 30 mg 1 unidad
13562980 2102 2,1 kg 10 mg 20 mg cada uno
13502990 5101 5,1 kg 100 mg 200 mg cada uno
13572980 3102 3,1 kg 10 mg 20 mg cada uno
13582980 1102 1,1 kg 10 mg 20 mg cada uno
15380677 6101 6,1 kg 100 mg - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15356811 Proveedor Sartorius N.º de proveedor QUINTIX61011S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de alimentación universal, cubierta de uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo para equilibrio analítico
La tecnología de pesaje avanzada ofrece resultados fiables y precisos
La avanzada tecnología de pesaje proporciona resultados fiables y precisos
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza sin un manual.
  • Ahorre tiempo y mejore el flujo de trabajo con la sencilla navegación por menús y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
  • Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
  • Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal; calibración interna totalmente automática y ajuste de la balanza
  • El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix USB enchufar y trabajar conexión a una impresora o equipo
Especificaciones:
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Calibración: Calibración y ajuste interno, totalmente automático y motorizado con nivel de acción configurable; también ofrece externa
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándares:
Pesaje; densidad; porcentaje; comprobación, retención de picos, recuento; condiciones inestables.
Aplicaciones especiales de laboratorio:
Mezcla; componentes; estadísticas y conversión.
Nota:
Los cables USB se pueden adquirir por separado (número de cat. 14558112 o 14558111)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BPL, BPF
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 6,1 kg
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 100 mg
Formato Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Incluye Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, aplicación
Nivelado Automático
Linealidad 30 mg
Material Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS
Modelo 6101
Repetibilidad 100 mg
Tiempo de estabilización 1,5 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in.
Anchura (métrico) 21,6 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 3,7 in.
Altura (métrico) 9,5 cm
Fondo (imperial) 14,1 in.
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 10,3 lb.
Peso (métrico) 4,7 kg
Tensión 100/240 V
Vataje 2 w
Legal for Trade Class III