Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Real-time level
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas |
| Capacidad | 4200 g |
| Tipo de pantalla | Touchscreen |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Standard Balance Without Country-specific Additions |
| Nivelado | Motorized |
| Modelo | Quintix Pro Balance |
| Tiempo de estabilización | ≤ 0.9 s |
| Tipo | Balance |
| Requisitos eléctricos | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Mostrar más |