Learn More
Ácido quinoxalina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7040124
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 15426188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59780.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 879-65-2 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879-65-2
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00012334
Clave InChI UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxaline-2-carboxylic acid
Punto de fusión 208°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%