Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de quinolina, soluble 95 %
Código de producto. 11986921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11986921
Marca: Thermo Scientific Chemicals 277341000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8004-92-0 | C18H9NNa2O8S2 | 477.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8004-92-0
Fórmula molecular C18H9NNa2O8S2
Peso molecular (g/mol) 477.37
Número MDL MFCD00080727
Clave InChI FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 129893443
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=C2N=C(C=CC2=C1)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline Yellow
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Información de solubilidad Solubility in water: 225g/L (20°C).
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-Dioxoinden--il)quinolina-6,8-ácido2-il)quinolina-6,8-disulfonico; sodio
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinoline Yellow, water soluble
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.