missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinolina-8-carboxaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11355445
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11355445

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19642.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 38707-70-9 | C10H7NO | 157.172 g/mol

Quinoline-8-carboxaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La quinolina-8-carboxaldehído es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 38707-70-9
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.172
Número MDL MFCD00805837
Clave InChI OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
PubChem CID 170103
Nombre IUPAC quinolina-8-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Quinoline-8-carboxaldehyde
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 113039
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado