Learn More
Ácido quinolina-6-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10658809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10658809 1 g Frasco de vidrio 1 g
10658999 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10658809
Marca: Thermo Scientific Acros 430200010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 376581-24-7 | C9H8BNO2 | 172.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376581-24-7
Fórmula molecular C9H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 172.98
Número MDL MFCD03093100
Clave InChI JLOLSBLXNMVKGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline-6-boronic acid, 6-quinolineboronic acid, 6-quinolinylboronic acid, boronic acid, 6-quinolinyl, quinolin-6-yl-6-boronic acid, quinolin-6-yl boronic acid, quinolin-6-ylboronicacidhydrochloride, pubchem1880, 6-quinolylboronic acid, quinoline-6-boronicacid
PubChem CID 4192671
Nombre IUPAC ácido quinolin-6-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-6-boronic acid
Punto de fusión 144.0°C to 145.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinoline-6-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.