Learn More
Clorhidrato de ácido quinolina3-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15439797 250 mg 250 miligramos
15429797 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15439797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53021.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-71-7
Fórmula molecular C9H9BClNO2
Peso molecular (g/mol) 209.44
Número MDL MFCD06659836
Clave InChI BQFQABXCFQWPGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinolin-3-ylboronic acid hydrochloride, quinoline-3-boronic acid hydrochloride, 3-quinolineboronic acid hydrochloride, quinoline-3-boronic acid hcl, quinoline-3-boronic acid, hcl, 3-quinolineboronic acid, hcl, quinoline-3-boronic acid,hydrochloride, pubchem5872, 3-quinolinylboronic acid hydrochloride
PubChem CID 44118768
Nombre IUPAC ácido quinolin3-ilborónico; clorhidrato
SMILES Cl.OB(O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-3-boronic acid hydrochloride
Punto de fusión 190°C to 194°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.44
Porcentaje de pureza 97%