Learn More
Quinazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471097 1 g 1 g
11481097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24094.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 253-82-7 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Anti-malarial agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253-82-7
Fórmula molecular C8H6N2
Peso molecular (g/mol) 130.15
Número MDL MFCD00006712
Clave InChI JWVCLYRUEFBMGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenmiazine, 1,3-benzodiazine, 1,3-diazanaphthalene, 5,6-benzopyrimidine, benzo a pyrimidine, chinazolin, unii-ub9qur18nl, ub9qur18nl, benzopyrimidine
PubChem CID 9210
ChEBI CHEBI:36621
Nombre IUPAC quinazolina
SMILES C1=CC=C2N=CN=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinazoline
Punto de fusión 45°C to 48°C
Punto de ebullición 243°C
Temperatura de inflamación 106°C (224°F)
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,8053
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 98%