missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinapril hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200101473
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16492146 500 mg 500 miligramos
16408336 100 mg 100 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492146

Marca: Medchem Express HYB0477

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.

Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Quinapril hydrochloride
CAS 82586-55-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31ClN2O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo CI-906
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (105.27 mM)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=CC=C3)C1)O.Cl
Peso molecular (g/mol) 474.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.98
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.