Learn More
Quinapril hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16408336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16408336 100 mg 100 miligramos
16492146 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16408336
Marca: Medchem Express HYB0477
MedChemExpress Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinapril hydrochloride
CAS 82586-55-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31ClN2O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo CI-906
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (105.27 mM)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=CC=C3)C1)O.Cl
Peso molecular (g/mol) 474.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.98
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus