Learn More
Buerkle™ Selector rápido
Código de producto. p-7084540 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (V4A)
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Corresponde a la norma ISTA para longitudes de semillas de 10 mm (trigo, avena) y 5 mm (lino, vezas).
Código de producto. 10040812
Marca: Buerkle™ 53220300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Corresponde a la norma ISTA para longitudes de semillas de 10 mm (trigo, avena) y 5 mm (lino, vezas).
El muestreador principal QuickPicker es especialmente adecuado en caso de que los productos a granel se tomen directamente de sacos o bolsas y tengan que llenarse directamente en el frasco de muestreo original. El uso y la limpieza de QuickPicker no son complicados.
  • Profundidad de inserción de 30 cm, diámetro de 25 mm
  • Fabricado en polipropileno transparente para productos químicos agresivos
  • A prueba de arañazos, esterilizable y rentable
  • Punta extraíble para una limpieza fácil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 25 mm