Learn More
Destilador de destilación individual Quickfit™
Código de producto. p-7160082
Change view
Click to view available options
Tensión:
220 V
230 V
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tensión unitSize
15838756 220 V 1 unidad
15828756 230 V 1 unidad
2 options
Código de producto. 15838756
Marca: Scilabware QWS4/220V
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El destilador de destilación individual Quickfit™ incorpora varias características operativas y de seguridad que le convierten en la opción ideal para su laboratorio.
  • Capacidad de salida de 4 l/hora de agua destilada individualizada sin pirógenos
  • La calidad del destilado cumple con la Farmacopea Europea para agua purificada & ASTM Tipo 4.
  • La caldera de vidrio y el condensador de Pyrex™ minimizan la posible contaminación del destilado por el efecto de lixiviación del agua destilada sobre los componentes metálicos
  • Destilado pH 5,0-6,5
  • Conductividad del destilado 3,0-5,0 uS/cm
  • El elemento calefactor cromado de 3KW con 2 termostatos independientes reajustables protege el destilador si se produce un fallo en el suministro de agua
  • Fácil de limpiar. No es necesario desmontar el instrumental de vidrio
  • Puede montarse en la pared o sobre una mesa
  • Marcado CE por un organismo de certificación independiente
  • Se suministra con un manual de instrucciones/funcionamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 220 V
Vataje 3 kW
Caudal 4 l/h
Tipo Destilador de destilación individual