Learn More
Adaptador para receptor al vacío Quickfit™
Descripción
Entregue líquidos entre recipientes de vidrio en condiciones de vacío.El adaptador para receptor de vacío QuickFit™ se suministra con una vía lateral para facilitar la conexión al suministro de vacío.
- Tubo de suministro dentro del cono
- Con vía lateral para la conexión a un suministro de vacío
- Fácil conexión a tubos flexibles mediante conector roscado de plástico desmontable
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 14/23 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos flexible |
| Altura (imperial) | 4,33in |
| Altura (métrico) | 110mm |
| Incluye | Conector roscado de plástico desmontable, tubo de suministro, vía lateral |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador para receptor de vacío en ángulo |
| N.º de junta cónica estándar | 19/26 |