Learn More
Adaptador para tubos recto Quickfit™
Descripción
- Con conexión recta para la fijación de la manguera de caucho, etc.
- Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tubos flexibles, manguera de caucho |
| Incluye | Conector de rosca de plástico desmontable |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador para tubos recto |
| N.º de junta cónica estándar | 29/32 |