Learn More
Adaptador de distribución recto Quickfit™
Descripción
Distribuya líquidos de forma segura con receptores rectos de vidrio.El adaptador de distribución recto QuickFit™ se acopla de forma segura a recipientes de vidrio para la transferencia.
- Receptor de distribución con tubo recto
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (imperial) | 7,08in |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de entrega recto |
| N.º de junta cónica estándar | 24/29 |