Learn More
Tubo de entrada de flujo/aire recto Quickfit™
Código de producto. 12018371
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
7,4 mm
10,4 mm
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño del cono unitSize
12018371 10,4 mm 24/29 cada uno
10666655 10,4 mm 19/26 cada uno
11352045 7,4 mm 14/23 cada uno
3 options
Código de producto. 12018371
Marca: Quickfit MF15/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Introduzca gases con precisión. Tubo de entrada de flujo/aire recto QuickFit™ con extremo superior de cono de vidrio esmerilado para conectar con tomas QuickFit™ y extremo inferior plano para cortar al tamaño necesario.
  • Diseñado para introducir gases, etc. en conjuntos Quickfit™
  • Vástago con cono de vidrio esmerilado integral para adaptarse a tomas Quickfit™
  • El extremo inferior del tubo se deja plano para que el soplador de vidrio lo corte a medida y para aspiración por chorro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (imperial) 10,4 mm
Para utilizar con Conjuntos Quickfit™
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para introducir gases
Forma Recto
Tamaño del cono 24/29
Tipo de producto Entrada de aire/vapor