Learn More
Articulaciones esféricas QuickFit™, macho
Descripción
Diseñadas para su uso con empalmes esféricos hembra FS:
- Fabricación con vidrio borosilicatado Pyrex
- Fabricación con una longitud del vástago aproximada de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1/paq. |
| Descripción del artículo | Diámetro externo del vástago: 28 mm |
| Tipo | Articulación esférica |
| Tamaño de junta | S41 |
| N.º de junta cónica estándar | Diámetro interior: 27 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 2,8mm |