Learn More
Articulaciones esféricas QuickFit™, macho
Código de producto. 13401909
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
S13
S19
S29
S35
S41
Grosor de la pared (métrico):
1,5 mm
2,5mm
2,8mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de junta Grosor de la pared (métrico) unitSize
13401909 S19 1,5 mm paquete de 10
12405336 S13 1,5 mm paquete de 10
12082605 S35 2,5mm cada uno
15567940 S41 2,8mm paquete de 10
12999373 S29 2,5mm paquete de 10
5 options
Código de producto. 13401909
Marca: Quickfit MS19UB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso con empalmes esféricos hembra FS:
  • Fabricación con vidrio borosilicatado Pyrex
  • Fabricación con una longitud del vástago aproximada de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10Pack
Tipo Junta macho esférica
Tamaño de junta S19
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm