Learn More
Articulaciones esféricas QuickFit™, macho
Descripción
Diseñadas para su uso con empalmes esféricos hembra FS:
- Fabricación con vidrio borosilicatado Pyrex
- Fabricación con una longitud del vástago aproximada de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Junta macho esférica |
| Tamaño de junta | S29 |
| Grosor de la pared (métrico) | 2,5mm |