Learn More
Cabezal antisalpicaduras inclinado QuickFit™
Descripción
- Se utiliza en los conjuntos de destilación para evitar el transporte de líquidos sin procesar del matraz al condensador
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjuntos de destilación para evitar el transporte de líquidos sin procesar del matraz al condensador |
| Tamaño del cono | 19/26 (condensador), 24/29 (matraz) |
| Tipo de producto | Cabezal antisalpicaduras inclinado |