Learn More
Cabezal antisalpicaduras inclinado QuickFit™
Click to view available options
Tamaño del cono:
19/26 (condensador), 19/26 (matraz)
19/26 (condensador), 24/29 (matraz)
24/29 (condensador), 24/29 (matraz)
29/32 (condensador), 29/32 (matraz)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Se utiliza en los conjuntos de destilación para evitar el transporte de líquidos sin procesar del matraz al condensador
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjuntos de destilación para evitar el transporte de líquidos sin procesar del matraz al condensador |
| Tamaño del cono | 19/26 (condensador), 19/26 (matraz) |
| Tipo de producto | Adaptador del cabezal antisalpicaduras inclinado |