Learn More
Juntas de vidrio con rosca para anillos de silicona Quickfit™
Código de producto. 12919283
Change view
Click to view available options
Diámetro del orificio (métrico):
De 6 a 7 mm
Entre 10,5 y 11,5mm
Entre 18,0 y 19,0mm
Entre 7 y 8,5mm
Entre 8,5 y 9,5mm
Tamaño:
Tamaño de rosca: 13 mm
Tamaño de rosca: 18mm
Tamaño de rosca: 24 mm
Tamaño de rosca: 28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del orificio (métrico) Tamaño unitSize
12919283 Entre 10,5 y 11,5mm Tamaño de rosca: 28 mm paquete de 10
12969273 Entre 7 y 8,5mm Tamaño de rosca: 18mm paquete de 10
12959273 De 6 a 7 mm Tamaño de rosca: 13 mm paquete de 10
12999273 Entre 10,5 y 11,5mm Tamaño de rosca: 24 mm paquete de 10
12979273 De 6 a 7 mm Tamaño de rosca: 24 mm paquete de 10
12989273 Entre 8,5 y 9,5mm Tamaño de rosca: 24 mm paquete de 10
11392075 Entre 18,0 y 19,0mm Tamaño de rosca: 28 mm paquete de 10
15187193 De 6 a 7 mm Tamaño de rosca: 28 mm cada uno
11302085 De 6 a 7 mm Tamaño de rosca: 28 mm paquete de 10
9 options
Código de producto. 12919283
Marca: Quickfit QR28/11
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
  • Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
  • Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
  • Anillos de caucho de silicona con juntas de PTFE
Para determinar los componentes necesarios: i) Compruebe el tamaño de la rosca de vidrio (la designación de tamaños hace referencia al DE de la rosca en mm) ii) Compruebe el DE del tubo de muestreo, termómetro, sonda, etc. que va a utilizarse con el tapón de rosca iii) Recuerde adquirir el tapón, junta y anillo correspondientes por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) Entre 10,5 y 11,5mm
Para utilizar con (equipo) Roscas de vidrio Quickfit™
Tamaño Tamaño de rosca: 28 mm
Material Silicona
Tipo de producto Anillo de goma