Learn More
Juntas de vidrio con rosca para anillos de silicona Quickfit™
Descripción
Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
- Anillos de caucho de silicona con juntas de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del orificio (métrico) | De 6 a 7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con roscas de vidrio Quickfit |
| Para utilizar con (equipo) | Roscas de vidrio Quickfit™ |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Tamaño | Tamaño de rosca: 28 mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Anillo de goma |