Learn More
Adaptador de rosca Quickfit™ para montaje de cono
Código de producto. 10870390
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
13
18
24
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño del cono unitSize
10870390 18 29/32 paquete de 2
10821900 13 19/26 2 PCS
10840580 24 29/32 paquete de 2
10654969 18 19/26 paquete de 2
10187988 13 14/23 2 PCS
10684009 18 24/29 paquete de 2
10290219 18 14/23 paquete de 2
10168138 13 24/29 2 PCS
10484520 24 24/29 paquete de 2
10426060 24 19/26 paquete de 2
10494520 13 29/32 paquete de 2
11 options
Código de producto. 10870390
Marca: Quickfit ST54/18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El adaptador de rosca QuickFit™ está disponible en una gran variedad de tamaños para adaptarse a una gran variedad de recipientes y entradas.
Fije termómetros y tubos a recipientes de vidrio. El adaptador de rosca QuickFit™ está disponible en una gran variedad de tamaños para adaptarse a una gran variedad de recipientes y entradas.
  • Con junta roscada completa con tapón de plástico, anillo de caucho de silicona y arandela de PTFE
  • Ideal para proteger los termómetros, tubos de entrada de gas, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 29/32
Para utilizar con (aplicación) Ideal para proteger los termómetros y tubos de entrada de gas
Incluye Tapón de rosca, anillo de caucho de silicona y junta de PTFE
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de rosca cónica
Tamaño de rosca 18