Learn More
Adaptador para tubo en ángulo recto Quickfit™
Código de producto. p-8003008
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño del cono unitSize
12098361 14/23 1 PCS
11342035 19/26 1 PCS
11352035 24/29 1 PCS
11362035 29/32 1 PCS
12008371 34/35 1 PCS
5 options
Código de producto. 12098361
Marca: Quickfit MF10/1B/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El adaptador para tubos en ángulo recto Quickfit™ está disponible en una gran variedad de tamaños de cono.
  • Con conexión de ángulo recto para la fijación de manguera de caucho, etc.
  • Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 14/23
Para utilizar con (equipo) Tubos flexibles, manguera de caucho
Incluye Conector de rosca de plástico desmontable
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador para tubo en ángulo recto