Learn More
Adaptador para tubo en ángulo recto Quickfit™
Descripción
El adaptador para tubos en ángulo recto Quickfit™ está disponible en una gran variedad de tamaños de cono.
- Con conexión de ángulo recto para la fijación de manguera de caucho, etc.
- Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 29/32 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos flexibles, manguera de caucho |
| Incluye | Conector de rosca de plástico desmontable |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador para tubo en ángulo recto |