Learn More
Adaptador de cabeza de destilación para recuperación Quickfit™
Descripción
Recupera el vapor después de la destilación.El cabezal de recuperación de vidrio QuickFit™ proporciona un conducto cerrado entre matraces y condensadores.
Proporciona un conducto de vapor sencillo entre matraces y condensadores de destilación
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | 24/29 (matraz), 19/26 (condensador) |
| Tipo de producto | Adaptador de cabezal de destilación de recuperación |