Learn More
Receptor Quickfit™ con ventilación doblada
Código de producto. 11342095
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
80 mm
106 mm
120 mm
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño del cono unitSize
11342095 106 mm 19/26 cada uno
11332095 80 mm 14/23 cada uno
11352095 120 mm 24/29 cada uno
3 options
Código de producto. 11342095
Marca: Quickfit RA2/22
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Receive distillate in a round bottomed flask. The QuickFit™ reciever is jointed with ventend bend to avoid the problems of closed systems.
Reciba el destilado en un matraz de fondo redondo.El receptor QuickFit™ se articula con la curva con ventilación para evitar los problemas de los sistemas cerrados.
  • Curva con ventilación
  • Con brazo lateral para proporcionar ventilación a la atmósfera
  • Evita los problemas de los sistemas cerrados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 106 mm
Altura (imperial) 4,17 in
Incluye Vía lateral
Tamaño del cono 19/26
Tipo de producto Adaptador receptor