missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Receptor Quickfit™ con toma lateral

Código de producto. p-8003004
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12039111

Marca: Quickfit RA4/23

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Receptor de vidrio de borosilicato con toma lateral

Con toma lateral inclinada en un ángulo de 15° desde la horizontal

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 120 mm
Altura (imperial) 4,7 in
Incluye Toma lateral
Tamaño del cono 24/29
Tipo de producto Receiver Adapter
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado