Learn More
Borboteador de recipiente de reacción QuickFit™ con entrada
Código de producto. 15557910
Change view
Click to view available options
Tipo:
Borboteador de recipiente de reacción
Borboteador de recipiente de reacción con entrada
Junta cónica estándar:
24/29
Tamaño del cono: 19/26
Tamaño del cono: 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo Junta cónica estándar unitSize
15557910 Borboteador de recipiente de reacción Tamaño del cono: 29/32 paquete de 5
15547910 Borboteador de recipiente de reacción Tamaño del cono: 19/26 paquete de 5
15788017 Borboteador de recipiente de reacción con entrada 24/29 paquete de 5
3 options
Código de producto. 15557910
Marca: Quickfit GB2/29SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para cerrar una mezcla de reacción de la atmósfera.
  • Con entrada de gases para proporcionar un flujo continuo de gas inerte (N2 o Ar) sobre la reacción
  • Se completa con conectores para manguera de plástico desmontables para permitir un acoplamiento fácil y seguro al tubo flexible de 9 mm
  • Los borboteadores tienen una capacidad de 5 ml, aproximadamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Borboteador de recipiente de reacción
Junta cónica estándar Tamaño del cono: 29/32
Para utilizar con (aplicación) Ideal para cerrar una mezcla de reacción de la atmósfera.