Learn More
Borboteador de recipiente de reacción Quickfit™
Descripción
- Brazo lateral para facilitar el llenado con aceite mineral
- Los borboteadores tienen una capacidad aproximada de 5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Borboteador de recipiente de reacción |
| Junta cónica estándar | 19/26 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para cerrar una mezcla de reacción de la atmósfera. |