Learn More
Arandelas de rosca de PTFE Quickfit™
Fije los tapones de rosca a las roscas de vidrio. Las arandelas de rosca QuickFit™ para roscas QuickFit™ garantizan que el tapón se ajusta correctamente. Las arandelas se suministran en varios tamaños.
Marca: Quickfit QW28/6
Descripción
Fije los tapones de rosca a las roscas de vidrio.Las arandelas de rosca QuickFit™ para roscas QuickFit™ garantizan que el tapón se ajusta correctamente.Las arandelas están disponibles en diversos tamaños.
- Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
- Anillos de caucho de silicona con juntas de PTFE
- Para determinar los componentes necesarios: i) Compruebe el tamaño de la rosca de vidrio (la designación de tamaños hace referencia al DE de la rosca en mm) ii) Compruebe el DE del tubo de muestreo, termómetro, sonda, etc. que va a utilizarse con el tapón de rosca.
Especificaciones
6 to 7 mm (through cap) | |
Para roscas de vidrio Quickfit™ | |
Arandela |
PTFE | |
28 |