Learn More
Hoja de cuchilla de PTFE Quickfit™
Código de producto. p-8002685
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
450mm
750 mm
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
11 mm
Anchura (métrico):
52 mm, (hoja)
76mm, (hoja)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10151840 450mm 6 mm 52 mm, (hoja) paquete de 5
12929413 450mm 6 mm 76mm, (hoja) paquete de 5
12939413 750 mm 11 mm 76mm, (hoja) paquete de 5
3 options
Código de producto. 10151840
Marca: Quickfit ST7/2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas hojas de PTFE para obtener la máxima resistencia a ataques químicos. Las hojas de PTFE Quickfit™ pueden girarse sobre el eje de vidrio para permitir el paso a través de aperturas pequeñas, como cuellos y conectores de matraces Quickfit™.
Utilice estas hojas de PTFE para obtener la máxima resistencia a ataques químicos. Las hojas de PTFE QuickfitTM pueden girarse sobre el eje de vidrio para permitir el paso a través de aperturas pequeñas, como cuellos y conectores de matraces QuickfitTM.
  • Las palas se pueden desmontar para su limpieza y sustitución.
  • Para el barrido cerca de las paredes del recipiente porque no causan arañazos.
  • Para su uso con ejes agitadores de vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 6 mm
Para utilizar con (equipo) Eje de agitador vidrio
Para utilizar con (aplicación) Para el barrido cerca de las paredes del recipiente porque no causan arañazos
Longitud (métrico) 450mm
Temperatura (métrico) 250 °C
Tipo Agitador
Anchura (métrico) 52 mm, (hoja)