Learn More
Pinza de poliacetal Quickfit™ para articulaciones esféricas
Descripción
- Fabricadas con poliacetal
- Pueden reducir considerablemente la necesidad de sujeción
- Fáciles de aplicar y quitar
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 80°C
- Las pinzas están codificadas por colores para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Tipo | Pinzas de unión |
| Material | Poliacetal |
| Color | Naranja claro |