Learn More
Adaptador de tallo corto simple Quickfit™
Click to view available options
Longitud global (métrico):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Tamaño del cono:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Dosifique destilados desde los condensadores a los recipientes de recepción.Los adaptadores de tubo corto simple QuickFit™ se suministran en una amplia variedad de longitudes, desde tubo corto hasta muy largo.
- Con tubo corto o largo
- Útil para la dosificación de destilados de los condensadores a los recipientes de recepción
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud global (imperial) | 7,8 in |
| Longitud global (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dosificación de destilados desde los condensadores a los recipientes de recepción |
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Tipo de producto | Adaptador receptor |