Learn More
Tubos de digestión planos Quickfit™
Código de producto. p-8341002
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
26 mm
42 mm
Descripción:
Capacidad: 100 ml
Capacidad: 250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 10459160
Marca: Quickfit TT100/26
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con termobloques
  • Con cuello con reborde plano
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato para ofrecer la máxima durabilidad química y térmica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capacidad: 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (imperial) 26 mm
Longitud global (métrico) 300 mm
Tipo de producto Tubo de digestión