Learn More
Scilabware Adaptador para varias juntas de vidrio QuickFit™ con dos cuellos paralelos
Descripción
Conecte dos equipos juntos de manera hermética.El adaptador de junta de vidrio esmerilado múltiple QuickFit™ con dos cuellos paralelos es la opción perfecta.
•Con dos cuellos paralelos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 29/32 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de varios cuellos |
| N.º de junta cónica estándar | 29/32 |