Learn More
Scilabware Adaptador para varias juntas de vidrio QuickFit™ con dos cuellos paralelos
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Conecte dos equipos juntos de manera hermética.El adaptador de junta de vidrio esmerilado múltiple QuickFit™ con dos cuellos paralelos es la opción perfecta.
•Con dos cuellos paralelos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 24/29 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de varios cuellos |
| N.º de junta cónica estándar | 24/29 |