Learn More
Scilabware Adaptador para varias juntas de vidrio QuickFit™ con dos cuellos paralelos
Product Code. 12001603
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar unitSize
12001603 14/23 14/23 cada uno
12425306 29/32 29/32 cada uno
12011603 19/26 19/26 cada uno
12021603 24/29 19/26 cada uno
12031603 24/29 24/29 cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12001603
Brand: Scilabware MA1/11
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conecte dos aparatos juntos de manera hermética. El adaptador de junta esmerilada múltiple QuickFit™ con dos cuellos paralelos es la opción perfecta.
Conecte dos equipos juntos de manera hermética.El adaptador de junta de vidrio esmerilado múltiple QuickFit™ con dos cuellos paralelos es la opción perfecta.
•Con dos cuellos paralelos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tamaño del cono 14/23
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de varios cuellos
N.º de junta cónica estándar 14/23