Learn More
Adaptador para varias juntas de vidrio QuickFit™ con dos cuellos
Descripción
Con dos cuellos:
- uno vertical
- uno en ángulo de 45°
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de varios cuellos |