Learn More
Adaptador para varias juntas de vidrio QuickFit™ con tres cuellos
Código de producto. 11312035
Click to view available options
Tamaño del cono:
24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11312035
Marca: Quickfit MA4/23
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque tres equipos herméticos juntos.  El adaptador para varias juntas de vidrio QuickFit™ con tres cuellos es la opción perfecta.
Con tres cuellos:
  • Dos verticales
  • Uno a 45°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 24/29
Tipo de producto Adaptador múltiple