Learn More
Pyrex™ Abrazaderas de retención de metal QuickFit™
Descripción
Para su uso con extractores Soxhlet, tapas de brida plana y recipientes de reacción. Los clips de retención metálicos Pyrex™ Quickfit™ ejercen presión positiva en las superficies con diseño de resorte de alambre.
- Para fijar tapas de brida plana a matraces de reacción de cuello ancho y recipientes de cultivo
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Pinzas de unión |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Material de vidrio con juntas de brida plana |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación de tapas de brida plana a matraces de reacción de cuello ancho y recipientes de cultivo |
| Descripción | Diseño de cable de resorte |
| Tamaño | FG100 |
| Diámetro interior (métrico) | 100 mm |