Learn More
Pyrex™ Abrazaderas de retención de metal QuickFit™
Click to view available options
Tamaño:
FG100
FG50
FG75
Diámetro interior (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso con extractores Soxhlet, tapas de brida plana y recipientes de reacción. Los clips de retención metálicos Pyrex™ Quickfit™ ejercen presión positiva en las superficies con diseño de resorte de alambre.
- Para fijar tapas de brida plana a matraces de reacción de cuello ancho y recipientes de cultivo
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Clip de unión |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Para el modelo EX5/75 Soxhlet, orificio de brida plana de 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación de tapas de brida plana a matraces de reacción de cuello ancho y recipientes de cultivo |
| Descripción | Diseño de cable de resorte |
| Tamaño | FG75 |
| Diámetro interior (métrico) | 75 mm |