Learn More
Uniones de rosca de melamina QuickFit™
Código de producto. p-8002677
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
18 mm
24 mm
28 mm
28 mm
Diámetro exterior (métrico):
18,0 - 19,0mm
6,0 - 7,0 mm
Entre 10,5 y 11,5 mm
Entre 6,0 y 7,0 mm
Entre 7,0 y 8,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño del tapón Diámetro exterior (métrico) unitSize
12909273 13 mm Entre 6,0 y 7,0 mm paquete de 10
12929273 24 mm Entre 6,0 y 7,0 mm paquete de 10
12939273 28 mm 6,0 - 7,0 mm paquete de 10
12919273 18 mm Entre 7,0 y 8,5 mm paquete de 10
12949273 28 mm 18,0 - 19,0mm paquete de 10
11302075 28 mm Entre 10,5 y 11,5 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 12909273
Marca: Quickfit QC13/7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las uniones de rosca de melamina QuickFit™ sellan de forma segura los tubos de rosca de vidrio QuickFit™.
Los tapones de rosca de melamina QuickFit™ sellan los tubos de rosca de vidrio QuickFit™ de forma segura
  • Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
  • Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
  • Para determinar los componentes necesarios: i) Compruebe el tamaño de la rosca de vidrio (la designación de tamaños hace referencia al DE de la rosca en mm) ii) Compruebe el DE del tubo de muestreo, termómetro, sonda, etc. que va a utilizarse con el tapón de rosca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) Entre 6,0 y 7,0 mm
Tamaño del tapón 13 mm
Descripción Tapón de rosca
Material Melamina, plástico
Cantidad 10 Paq.
Para utilizar con (equipo) Roscas de vidrio Quickfit™