Learn More
Uniones de rosca de melamina QuickFit™
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
18 mm
24 mm
28 mm
28 mm
Diámetro exterior (métrico):
18,0 - 19,0mm
6,0 - 7,0 mm
Entre 10,5 y 11,5 mm
Entre 6,0 y 7,0 mm
Entre 7,0 y 8,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Los tapones de rosca de melamina QuickFit™ sellan los tubos de rosca de vidrio QuickFit™ de forma segura
- Para su uso con roscas de vidrio Quickfit™
- Tapones de rosca de melamina con abertura en la parte superior
- Para determinar los componentes necesarios: i) Compruebe el tamaño de la rosca de vidrio (la designación de tamaños hace referencia al DE de la rosca en mm) ii) Compruebe el DE del tubo de muestreo, termómetro, sonda, etc. que va a utilizarse con el tapón de rosca.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | Entre 6,0 y 7,0 mm |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Descripción | Tapón de rosca |
| Material | Melamina, plástico |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Roscas de vidrio Quickfit™ |