Learn More
Frascos de pesaje QuickFit™ con tapones de vidrio esmerilados
Descripción
Fabricadas en vidrio borosilicatado Pyrex™ químicamente inerte y de conformidad con DIN 12605.Los frascos de pesaje Quickfit™ con tapón de vidrio esmerilado están disponibles en una gran variedad de capacidades, con la opción de elegir entre frascos de perfil alto o achaparrado.
- Cumple con DIN 12605
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ químicamente inerte
- Estructura ligera con tapones de vidrio esmerilado
- Selección de frascos de perfil alto o bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Formulario | Alto |
| Incluye | Tapón de vidrio de suelo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12605 |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Material del cierre | Vidrio esmerilado |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
| Tipo de tapón | Tapón |